Läs mer
Applied Biosystems™ AutoLys M rörtång
Produktkod. 15970503 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15970503 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15970503 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A38261
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Centrifugering av rören i ett AutoLys M Tube Rack krävs vid bearbetning av FFPE-prover med MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit.
Centrifugering av rören i ett AutoLys M Tube Rack krävs vid bearbetning av FFPE-prover med MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit. Ytterröret kommer att innehålla lysatet som bearbetas vidare för att återvinna nukleinsyrorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AutoLys TubeLifter System
Kvantitet 1 vardera