Läs mer
Applied Biosystems™ AutoLys M Rörställ
Produktkod. 15990493
Change view
Kvantitet:
5 ställ
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15990493 5 ställ Paket med 5
1 options
Produktkod. 15990493 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A37955
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Dessa AutoLys M-rörställ rymmer 24 AutoLys M-rör per ställ.
•Dessa AutoLys M-rörställ rymmer 24 AutoLys M-rör per ställ
• Ställen låses och låses upp med AutoLys M TubeLifter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 5 ställ (varje ställ rymmer upp till 24 rör)
För användning med (utrustning) AutoLys TubeLifter System
Kvantitet 5 ställ