Läs mer
Applied Biosystems™ AutoLys M TubeLifter
Produktkod. 15900503 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 vardera
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15900503 1 vardera Varje
1 options
Produktkod. 15900503 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A37956
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AutoLys M TubeLifter gör att ett ställ med 24 AutoLys M-rör kan ''lyftas'' samtidigt och göras klart för centrifugering.
När centrifugeringen är klar återförs rörstället till TubeLifter och innerröret i varje AutoLys M-rör separeras från det yttre röret. Det yttre röret innehåller lysatet som bearbetas vidare med MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit för att återvinna nukleinsyrorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) AutoLys TubeLifter System
Kvantitet 1 vardera