Läs mer
Applied Biosystems™ AutoLys M rör och lock
Produktkod. 15841448 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
25 styck
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15841448 25 styck Paket med 25
1 options
Produktkod. 15841448 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A38738
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
AutoLys M-rör är för beredning av FFPE-prover för nukleinsyraextraktion.
En ny rör-i-rör-design skapar rensade lysat från FFPE-vävnadsprover, utan behov av avparaffinering eller tvättsteg, samtidigt som DNA- och RNA-utbytena ökar. Lägg bara till ditt FFPE-prov i röret, följt av proteasbuffert och enzym från MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit. När uppslutningen är klar lyfter du rören från AutoLys M Tube Rack med hjälp av AutoLys M TubeLifter eller AutoLys M Tube Pliers och snurrar ner proverna med en bänkcentrifug med platthållare (SBS standardformat). Det FFPE-associerade vaxet och skräpet hålls i den övre kammaren av röret medan lysatet passerar igenom. Nukleinsyror kan sedan renas från det klarnade lysatet med MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit.
Funktioner i AutoLys M Tube-systemet inkluderar:
• FFPE provlys och nukleinsyraseparation från skräp i ett enda rör
• 2-D streckkod på bottenröret
• Eliminering av användning av organiska lösningsmedel (xylen, CitriSolv ) för avparaffinering och tvättar
• Minskad handläggningstid
• Ökat nukleinsyrautbyte AutoLys M
Tube-systemet är ett unikt sätt att bearbeta dina FFPE-prover som kommer att resultera i förbättrade nukleinsyrautbyten när de används i kombination med MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit, vilket hjälper till att säkerställa framgången med nedströmsanalyser och minskar tiden till dataanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Provtyp FFPE-vävnad
Innehåll och lagring •25 AutoLys M-rör
• 25 AutoLys M-kapslar
För användning med (utrustning) AutoLys TubeLifter System
Kvantitet 25 styck