Läs mer
Applied Biosystems™ AutoMate Express™ Nukleinsyraextraktionssystem
Beskrivning
The AutoMate Express Nucleic Acid Extraction System is an easy-to-use benchtop instrument that enables hands-free automation of the nucleic acid extraction process for contaminant and impurity testing. The instrument uses the established PrepSEQ nucleic acid extraction chemistry for quantitative recovery of DNA and RNA from diverse samples types, including cell culture, raw material (i.e., serum), and in-process downstream purification samples such as column purification or bulk drug substance (BDS) samples.
AutoMate Express Nucleic Acid Extraction System är ett lättanvänt bänkinstrument som möjliggör handsfree-automatisering av nukleinsyraextraktionsprocessen för förorenings- och föroreningstestning. Instrumentet använder den etablerade PrepSEQ-nukleinsyraextraktionskemin för kvantitativ återvinning av DNA och RNA från olika provtyper, inklusive cellodling, råmaterial (dvs. serum) och nedströmsreningsprover i processen såsom kolonnrening eller bulk-läkemedelssubstansprover (BDS).
Funktioner hos AutoMate Express nukleinsyraextraktionssystem inkluderar:
- Tidsbesparande, kostnadseffektiv DNA-extraktion för mykoplasma, MMV och vesivirus
- Reproducerbar återvinning av DNA från komplexa prover
- Out-of-the-box automatisering med förfyllda PrepSEQ Express-patroner och färdiga protokoll
- Stängt system minimerar risken för kontaminering
- Idealisk för testning av föroreningar i processen
Tre-i-ett-extraktion av cellodlingsföroreningar
AutoMate Express-systemet kan användas för att utföra nukleinsyraextraktion av de vanliga föroreningarna vid tillverkning av däggdjurscellkulturer, dvs mykoplasma, MMV och vesivirus (Figur 1). Flexibla protokoll finns tillgängliga för att isolera DNA och RNA från en enskild organism, eller ett protokoll för 3-i-1 övervakningspanel kan samtidigt extrahera mykoplasma, MMV och vesivirusnukleinsyra från ett enda prov.
Slutet system med gångautomatik
AutoMate Express-systemet utför automatiskt alla steg för effektiv nukleinsyraextraktion från föroreningar i en sluten miljö. Systemet använder PrepSEQ Express-kit som innehåller förseglade patroner med extraktionsreagenser och plast, inklusive spetsar och prov, lyserings- och elueringsrör. Arbetsflödet har utformats för en helt handsfree operation som möjliggör reproducerbar extraktionseffektivitet och minskad tid till resultat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Nukleinsyraextraktionssystem |
| För användning med (applikation) | Kvantitativ återvinning av DNA och RNA |
| Produktlinje | AutoMate Express |
| Kvantitet | 1 instrument |
| Prover per körning | Upp till 13 prover |