Läs mer
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastpaket, 96-brunnar
Produktkod. 17113189 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Beskrivning:
Inkluderar 2 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars helkjolar genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt)
Inkluderar 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning
17113189 Inkluderar 2 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars helkjolar genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt)
17103189 Inkluderar 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17113189 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A41199
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För kunder som vill automatisera sitt PCR-arbetsflöde ger Automated Thermal Cycler (ATC) den tillförlitlighet och prestanda du har förväntat dig av Applied Biosystems instrument.
För kunder som vill automatisera sitt PCR-arbetsflöde ger Automated Thermal Cycler (ATC) den tillförlitlighet och prestanda du har förväntat dig av Applied Biosystems instrument. Nu i ett litet, lätt att integrera och kompatibelt format, möjliggör vår Automated Thermal Cycler handsfree PCR-resultat.
Detta Automated Thermal Cycler (ATC)-paket inkluderar en termisk cykler plus MicroAmp EnduraPlates (helkjol eller halvkjol) och MicroAmp Klara självhäftande filmer.
Automatiserad termisk cykler
• Utrymmesbesparande design med vår minsta termiska cykler fotavtryck
• Flexibel modulär design hjälper till att spara utrymme på ett robotdäck
• Separat kontrollpanelmodul för flexibilitet vid integration på ett robotdäck
• Val av 10-cm, 1-m och 3-m kablar för flexibilitet för att placera kontrollmodulen under termocykler, under däck eller upp till 3 meter bort
• Automatiserat lock kompatibelt med programmering för enkel, handsfree-manövrering med en vätskehanterare eller tallrikstaplare
• Det uppvärmda locket glider fram till täckplattans bo för att säkerställa termisk kontakt och eliminera avdunstning
• Kompatibel med hel- eller halvkjolplattor
MicroAmp EnduraPlåtar
MicroAmp EnduraPlates erbjuder utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda i format utvecklade för att möta dina experimentella behov. De är en lösning för arbete som kräver speciell hantering och en ännu högre grad av hållbarhet för användning med multiinstrumentexperiment. De är validerade för användning med Applied Biosystems PCR termiska cykler för optimal passform och prestanda.
•Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
• Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
• Konstruerad enligt ANSI/SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
• Finns i flera färger för enkel organisation av laboratorieanalyser
• Utmärkt mekanisk stabilitet och planhet för dina kompletta arbetsflödesbehov
MicroAmp Klara självhäftande filmer
MicroAmp Klara självhäftande filmer skapar en säker försegling över en hel mikroplatta för att förhindra avdunstning och kontaminering från brunn till brunn.
•Lim ger tät försegling över brunnar för att förhindra läckor och avdunstning.
•Lätt att applicera och ta bort
• Tillgänglig som klar (ekonomisk och klibbig) eller optisk (klar för realtids-PCR och icke-klibbig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Innehåll och lagring •Automated Thermal Cycler (ATC), 96-brunnars, 1-meters kabel
• 2 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars helkjolar genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt)
• 1 x MicroAmp Klara självhäftande filmer (100 filmer)
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Reaktionshastighet Standard
Mått 12,5 x 7,1 x 5,3 tum. (31,7 x 17,9 x 13,3 cm)
Kapacitet 96-brunnars, 0,2 ml, helkjolar tallrik
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp Ingen skärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 4 °C till 105 °C
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Wattal 600 W
Max. Ramphastighet 3,5 °C/sek. (Block), 1,8 °C/sek. (Prov)
Beskrivning Inkluderar 2 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars helkjolar genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt)
Kvantitet 1 paket
Vikt 13.2 lb. (6.0 kg)
Blockkonfigurationer 96-brunnars isotermiskt block