Beskrivning
- Automatisk linjär cellväxlare med 8 positions ambient multicell-hållare
- Accepterar 10 mm kyvetter
- Inkluderar 10 mm enkelcellshållare för referensstråle
- Lätt att installera
- För användning med Ultrospec 7000/8000/9000 Spektrofotometer
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibilitet | Ultrospec 7000/8000/9000 Spektrofotometer |
| Typ | Ambient flercellshållare |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Väglängd | 10 mm |
| Form | Rektangulär |