Läs mer
SymLine™ Automatiska växlingssatser för container
Produktkod. 18696478
Change view
För användning med (applikation):
Icke-explosiva atmosfärer
Potentiellt explosiva atmosfärer
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation)
18696478 Icke-explosiva atmosfärer
18616488 Potentiellt explosiva atmosfärer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18696478 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 106751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20020.00 SEK
    18000.09 SEK / 1 uppsättningar
    Save 2019.91 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
De bruksfärdiga automatiska växlingssatserna förhindrar att avfallsbehållare svämmar över och det tillhörande läckage av farligt, giftigt eller explosivt flytande avfall.
  • Samordnat system för övervakning av säker fyllning av avfallsbehållare
  • För anslutning till två avfallsbehållare (ingår ej i satsen)
  • Set bestående av Inbyggd Signalbox2, SwitchBox, kulventil och två signalkablar
  • Finns som tillval som en ATEX version med en extra switchförstärkare för 2 kanaler
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Beskrivning Automatisk omkopplingssats för container
Inkluderar 1 Inbyggd Signalbox2, EU/UK.US, 2-kanals, 2 switchingångar, 2 switchutgångar, 1x SwitchBox: styrenhet, 1x 3-vägs kulventil, 3x GL25 (m), elektrisk, 1x 3-vägs kulventilfäste, 2x signalkabel
För användning med (applikation) Icke-explosiva atmosfärer
För användning med (utrustning) Avfallsbehållare
Produkttyp Automatisk växlingssats