Läs mer
Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatisk spruta
Produktkod. 10126530
Change view
Volym (metrisk):
0,1 till 1 ml
0,3 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10126530 0,1 till 1 ml Varje
10539402 0,5 till 5 ml Varje
10400021 0,3 till 2 ml Varje
10319600 1 till 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10126530 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 174.0501
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dosera med utmärkt reproducerbarhet med hjälp av ett korrosionsbeständigt pistolgrepp eller automatisk spruta med två ringar. Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatic Syringe passar båda händerna bekvämt och kräver begränsad ansträngning för effektivt arbete även under långa doseringssessioner.
  • Pistolgreppshandtag.
  • Självpåfyllande automatisk spruta.
  • Löstagbart Luer lock ventilsystem.
  • Hög kemikalieresistens.
  • Korrosionsbeständig.
  • Optimal handbalans och ergonomi.
    • Passar båda händerna.
    • Kräver begränsad ansträngning.
  • Snabb och pålitlig volyminställning.
  • Hög reproducerbarhet tack vare säkerhetslåsmutter på en mikrometrisk skruv.
  • Högprecisionskolv i rostfritt stål.
  • Mald glastunna.
  • Jämn kolvrörelse och täthet utan O-ring.
  • Enkel demontering för effektiv rengöring och byte av delar vid behov.
  • Autoklaverbar (förutom skyddande PVC-hylsa).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Inkluderar Spruta, 1M silikonmatningsrör, sänke, PVC-skyddshylsa, aspirations-, ventilations- och doseringskanyler, reservdelsset för ventil, bruksanvisning.
Produkttyp Automatisk spruta, pistolgrepp
Examen 0.05 mL
Modell Dosys™ Premium 174
Kvantitet 1/st.
Precision <0,7 % till< 0,4 %
Volym (metrisk) 0,1 till 1 ml
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja