Läs mer
Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatisk spruta
Beskrivning
- Pistolgreppshandtag.
- Självpåfyllande automatisk spruta.
- Löstagbart Luer lock ventilsystem.
- Hög kemikalieresistens.
- Korrosionsbeständig.
- Optimal handbalans och ergonomi.
- Passar båda händerna.
- Kräver begränsad ansträngning.
- Snabb och pålitlig volyminställning.
- Hög reproducerbarhet tack vare säkerhetslåsmutter på en mikrometrisk skruv.
- Högprecisionskolv i rostfritt stål.
- Mald glastunna.
- Jämn kolvrörelse och täthet utan O-ring.
- Enkel demontering för effektiv rengöring och byte av delar vid behov.
- Autoklaverbar (förutom skyddande PVC-hylsa).
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv) |
| Inkluderar | Spruta, 1M silikonmatningsrör, sänke, PVC-skyddshylsa, aspirations-, ventilations- och doseringskanyler, reservdelsset för ventil, bruksanvisning. |
| Produkttyp | Automatisk spruta, pistolgrepp |
| Examen | 0.1 mL |
| Modell | Dosys™ Premium 174 |
| Kvantitet | 1/st. |
| Precision | <0,7 % till< 0,4 % |
| Volym (metrisk) | 0,3 till 2 ml |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Visa mer |