Läs mer
Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatisk spruta
Produktkod. p-8007528
Volym (metrisk):
0,1 till 1 ml
0,3 till 2 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10126530
Brand: Socorex™ 174.0501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dosera med utmärkt reproducerbarhet med hjälp av ett korrosionsbeständigt pistolgrepp eller automatisk spruta med två ringar. Socorex™ Dosys™ Premium Pistol Grip Automatic Syringe passar båda händerna bekvämt och kräver begränsad ansträngning för effektivt arbete även under långa doseringssessioner.
  • Pistolgreppshandtag.
  • Självpåfyllande automatisk spruta.
  • Löstagbart Luer lock ventilsystem.
  • Hög kemikalieresistens.
  • Korrosionsbeständig.
  • Optimal handbalans och ergonomi.
    • Passar båda händerna.
    • Kräver begränsad ansträngning.
  • Snabb och pålitlig volyminställning.
  • Hög reproducerbarhet tack vare säkerhetslåsmutter på en mikrometrisk skruv.
  • Högprecisionskolv i rostfritt stål.
  • Mald glastunna.
  • Jämn kolvrörelse och täthet utan O-ring.
  • Enkel demontering för effektiv rengöring och byte av delar vid behov.
  • Autoklaverbar (förutom skyddande PVC-hylsa).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Inkluderar Spruta, 1M silikonmatningsrör, sänke, PVC-skyddshylsa, aspirations-, ventilations- och doseringskanyler, reservdelsset för ventil, bruksanvisning.
Produkttyp Automatisk spruta, pistolgrepp
Examen 0.05 mL
Modell Dosys™ Premium 174
Kvantitet 1/st.
Precision <0,7 % till< 0,4 %
Volym (metrisk) 0,1 till 1 ml
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja