Läs mer
Labcon™ Automation Pipett Tips för Biomek™ Instrument Arbetsstationer
Handla allt Labcon Produkter
Volym (metrisk):
30μ l
80μ L
90μ L
230μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Rack, 384-brunn
Rack, 96
Längd (metrisk):
32,9 mm
38,3 mm
51,3 mm
Beskrivning
- Pipettspetsar för automatiserade arbetsstationer
- Passar Beckman™ Biomek Arbetsstationer
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Magenta färg
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 80μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Rack färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,5 tum |
| Längd (metrisk) | 38,3 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri |
| Formatera | Rack, 96 |
| Visa mer |