Läs mer
Labcon™ Automation Pipett Tips för Biomek™ Instrument Arbetsstationer
Produktkod. 17557966 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Rack, 96
Produktkod. 17557966
Brand: Labcon™ 80202500009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa automationspipetttips för Biomek™ Instrument Arbetsstationer finns tillgängliga i Xpress refills eller ställ.
  • Pipettspetsar för automatiserad arbetsstation
  • Passar Biomek™ Instrument Pipetter
  • Om de är sterila har spetsarna genomgått validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Magenta färg
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Rack färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 52.1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
Formatera Påfyllning
Kvantitet 480 Tips/Refill, 8 Refills/Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Automated Pipette System
Graderad Nej
Produktlinje APT
Material Polypropenharts