Läs mer
Labcon™ Automation Pipett Tips för Biomek™ Instrument Arbetsstationer
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Rack, 96
Beskrivning
- Pipettspetsar för automatiserad arbetsstation
- Passar Biomek™ Instrument Pipetter
- Om de är sterila har spetsarna genomgått validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Magenta färg
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Rack färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 52.1 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri |
| Formatera | Rack, 96 |
| Visa mer |