Läs mer
Labcon™ Automation Pipett Tips för Biomek™ Instrument Arbetsstationer
Produktkod. 17577966 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Påfyllning
Rack, 96
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Formatera
17577966 Sterila Rack, 96
17567966 Icke-steril Rack, 96
17557966 Icke-steril Påfyllning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17577966 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 80206950289
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4825.00 SEK
    4568.71 SEK / Paket med 4800
    Save 256.29 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Dessa automationspipetttips för Biomek™ Instrument Arbetsstationer finns tillgängliga i Xpress refills eller ställ.
  • Pipettspetsar för automatiserad arbetsstation
  • Passar Biomek™ Instrument Pipetter
  • Om de är sterila har spetsarna genomgått validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Magenta färg
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Rack färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 52.1 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
Formatera Rack, 96
Kvantitet 960 Tips/Pk., 5 Pk./Cs.
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Automated Pipette System
Graderad Nej
Produktlinje APT
Material Polypropenharts