Beskrivning
- Pipettspetsar för automatiserade arbetsstationer
- Passar Beckman™ Biomek Arbetsstationer
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Magenta färg
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 30μ l |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Rack färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Längd (engelska) | 1,3 tum. |
| Längd (metrisk) | 32,9 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI |
| Rena påståenden | ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri |
| Formatera | Rack, 384-brunn |
| Visa mer |