Läs mer
Labcon™ Automation Pipett Tips för Biomek™ Instrument Arbetsstationer
Produktkod. 17597966 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Volym (metrisk):
30μ l
80μ L
90μ L
230μ L
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Formatera:
Rack, 384-brunn
Rack, 96
Längd (metrisk):
32,9 mm
38,3 mm
51,3 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Formatera Längd (metrisk)
17597966 90μ L Sterila Rack, 96 51,3 mm
17597956 30μ l Sterila Rack, 384-brunn 32,9 mm
17527966 80μ L Sterila Rack, 96 38,3 mm
17587956 30μ l Icke-steril Rack, 384-brunn 32,9 mm
17517966 80μ L Icke-steril Rack, 96 38,3 mm
17587966 90μ L Icke-steril Rack, 96 51,3 mm
17547966 230μ L Icke-steril Rack, 96 51,3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17597966 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 80246950109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4670.00 SEK
    4418.29 SEK / Paket med 4800
    Save 251.71 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Dessa automationspipettspetsar kommer i olika volymstorlekar för din bekvämlighet.
  • Pipettspetsar för automatiserade arbetsstationer
  • Passar Beckman™ Biomek Arbetsstationer
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Magenta färg
  • Gjord i USA
Specifikationer
Volym (metrisk) 90μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Rack färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 51,3 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , USP Klass VI
Rena påståenden ATP, RNas/Dnas, Endotoxinfri
Formatera Rack, 96
Kvantitet 4800 Tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Automated Pipette System
Graderad Nej
Produktlinje APT
Material Polypropenharts