Läs mer
Thermo Scientific™ Automation Reservoarer, med löstagbara stänkbafflar
Produktkod. 10131443
Change view
Kanaler:
96
384
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning:
Deepwell
Material:
Plast
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kanaler Sterilitet Beskrivning Material Förpackningsstorlek
10131443 96 Icke-steril   Polypropen Paket med 20
10416343 96 Sterila   Polypropen Paket med 20
10253343 96 Sterila Deepwell Polypropen -
10141443 384 Sterila   Polypropen Paket med 20
10795394 384 Icke-steril   Polypropen Paket med 20
10101443 96 Icke-steril Deepwell Plast Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10131443 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1064058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3135.00 SEK
    2488.36 SEK / Paket med 20
    Save 646.64 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Hantera reagenser på automatiserade system enkelt och ekonomiskt.
Thermo Scientific™ Automation Reservoarer ger standard SBS dimensioner som säkerställer kompatibilitet med plattstaplare och hanterare, vilket gör att du enkelt kan hantera reagenser på automatiserade system ekonomiskt. Reservoarer är för engångsbruk utan behov av tvätt, vilket gör att fler behållare kan användas per körning. Inbyggda spår i reservoarens botten minskar reagensspill och tillåter konsekvent aspiration.
Funktioner
  • Standarddimensioner för mikroplattor gör att reservoarer kan användas i plåthanterare eller staplare
  • Hydrofil yta så att vätskan sprider sig jämnt med minimalt med reagens som behövs för att täcka botten
  • Polypropenkonstruktion ger utmärkt kemisk resistens
  • Finns individuellt förpackade för steril användning
Avtagbara stänkbafflar:
  • Förhindra att reagenser stänker ut när de flyttas på robotdäck
  • Gör det möjligt för reservoarer att flyttas snabbare så att de också kan fyllas närmare toppen med reagens
  • Kan tas bort för att öka reservoarens kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning  
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Typ Reservoar
Inkluderar Avtagbara stänkbafflar
Kanaler 96