Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med AP384 doseringshuvud
Produktkod. 11791263 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Filtrerade Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
11791263 Sterila Ej filtrerad Sterila Paket med 19200
11711273 Sterila Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 19200
11701273 Icke-steril Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 19200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11791263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 935261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78915.00 SEK
    69226.14 SEK / Paket med 19200
    Save 9688.86 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-04-2027
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Funktioner
  • Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnspates
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 30μ l
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Beckman Coulter Vätskehanteringssystem
Produktlinje Beckman
Lämplig för ändamålet Sterila