Läs mer
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Robotpipetttips
- Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med AP96 doseringshuvud
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med AP96 doseringshuvud
Produktkod. 11881723
| Product Code. | Volym (metrisk) | Filtrerade | Tipsstil | Lämplig för ändamålet | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 11881723 | 250μ L | Ej filtrerad | Standard | Sterila | Paket med 4800 |
| 15292929 | 8μ L | Filtrerade | Standard | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 15202949 | 10 μl | Ej filtrerad | Standard | Sterila | Paket med 4800 |
| 15212949 | 10 μl | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 16456939 | 40μ L | Filtrerade | Standard | Steril& PCR-klar | - |
| 16466939 | 50 μl | Ej filtrerad | Standard | Sterila | - |
| 15105393 | 50 μl | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 12578468 | 50 μl | Ej filtrerad | Låg retention | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 11861723 | 20 μl | Filtrerade | Standard | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 11761273 | 20 μl | Filtrerade | Låg retention | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 11811733 | 20 μl | Ej filtrerad | Standard | Sterila | Paket med 4800 |
| 11741273 | 20 μl | Ej filtrerad | Låg retention | Sterila | Paket med 4800 |
| 11851723 | 20 μl | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 11751273 | 20 μl | Ej filtrerad | Låg retention | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 11801733 | 130 μl | Filtrerade | Standard | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 11791273 | 130 μl | Filtrerade | Låg retention | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 16476939 | 130 μl | Filtrerade | Bred borrning | Steril& PCR-klar | - |
| 11771273 | 250μ L | Ej filtrerad | Låg retention | Sterila | Paket med 4800 |
| 16486939 | 250μ L | Ej filtrerad | Bred borrning | Sterila | - |
| 11891723 | 250μ L | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 11781273 | 250μ L | Ej filtrerad | Låg retention | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 16496939 | 250μ L | Ej filtrerad | Bred borrning | Certifierad kvalitet | - |
| 11741353 | 50 μl | Filtrerade | Förlängd längd | Sterila | Paket med 4800 |
| 11515514 | 175μ L | Filtrerade | Standard | Sterila | Paket med 960 |
| 15272289 | 50 μl | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
-
5850.00 SEK
5662.93 SEK / Paket med 4800
Save 187.07 SEK
3% Av
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28080" för att få ditt kampanjpris.
Description
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
- Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnsplattor
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 och ISO 13485 |
| Rena påståenden | Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackning | 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral |
| Kvantitet | 4800 tips |
| För användning med (utrustning) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Produktlinje | Beckman |
| Lämplig för ändamålet | Sterila |
| Show More Show Less |