Läs mer
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Robotpipetttips
- Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med AP96 doseringshuvud
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med AP96 doseringshuvud
Produktkod. 15292929
Change view
Volym (metrisk):
8μ L
10 μl
20 μl
40μ L
50 μl
130 μl
175μ L
250μ L
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Tipsstil:
Bred borrning
Förlängd längd
Låg retention
Standard
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
25 product options available for selection
| Produktkod. | Volym (metrisk) | Filtrerade | Tipsstil | Lämplig för ändamålet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15292929 | 8μ L | Filtrerade | Standard | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 15202949 | 10 μl | Ej filtrerad | Standard | Sterila | Paket med 4800 |
| 15212949 | 10 μl | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 16456939 | 40μ L | Filtrerade | Standard | Steril& PCR-klar | - |
| 16466939 | 50 μl | Ej filtrerad | Standard | Sterila | - |
| 15105393 | 50 μl | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 12578468 | 50 μl | Ej filtrerad | Låg retention | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 11861723 | 20 μl | Filtrerade | Standard | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 11761273 | 20 μl | Filtrerade | Låg retention | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 11811733 | 20 μl | Ej filtrerad | Standard | Sterila | Paket med 4800 |
| 11741273 | 20 μl | Ej filtrerad | Låg retention | Sterila | Paket med 4800 |
| 11851723 | 20 μl | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 11751273 | 20 μl | Ej filtrerad | Låg retention | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 11801733 | 130 μl | Filtrerade | Standard | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 11791273 | 130 μl | Filtrerade | Låg retention | Steril& PCR-klar | Paket med 4800 |
| 16476939 | 130 μl | Filtrerade | Bred borrning | Steril& PCR-klar | - |
| 11881723 | 250μ L | Ej filtrerad | Standard | Sterila | Paket med 4800 |
| 11771273 | 250μ L | Ej filtrerad | Låg retention | Sterila | Paket med 4800 |
| 16486939 | 250μ L | Ej filtrerad | Bred borrning | Sterila | - |
| 11891723 | 250μ L | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 11781273 | 250μ L | Ej filtrerad | Låg retention | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
| 16496939 | 250μ L | Ej filtrerad | Bred borrning | Certifierad kvalitet | - |
| 11741353 | 50 μl | Filtrerade | Förlängd längd | Sterila | Paket med 4800 |
| 11515514 | 175μ L | Filtrerade | Standard | Sterila | Paket med 960 |
| 15272289 | 50 μl | Ej filtrerad | Standard | Certifierad kvalitet | Paket med 4800 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
15292929
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
912021
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
10410.00 SEK
9657.61 SEK / Paket med 4800
Save 752.39 SEK
7% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
8295.21 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Funktioner
- Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnspates
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 8μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 och ISO 13485 |
| Rena påståenden | Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Standard |
| Förpackning | 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral |
| Kvantitet | 4800 tips |
| För användning med (utrustning) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Produktlinje | Beckman |
| Lämplig för ändamålet | Steril& PCR-klar |
| Visa mer Visa mindre |