Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Vätskehanteringssystem med MP20 och MP200 dispenseringshuvuden
Produktkod. 11781263 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
130 μl
200 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Filtrerade Sterilitet Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
11781263 20 μl Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar Paket med 4800
11771263 20 μl Ej filtrerad Sterila Sterila Paket med 4800
11781223 20 μl Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet Paket med 4800
11741253 130 μl Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar Paket med 4800
11751253 200 μl Ej filtrerad Sterila Sterila Paket med 4800
11791223 200 μl Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet Paket med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11781263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 915021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11025.00 SEK
    9657.61 SEK / Paket med 4800
    Save 1367.39 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 05-03-2027
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Funktioner
  • Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnspates
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Formatera Ställ
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Beckman Coulter Vätskehanteringssystem
Produktlinje Beckman
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar