Läs mer
Thermo Scientific™ Automation Tips for BioTek™ Pipetting Systems
Produktkod. 15243059 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
80 μl
100 μl
150μ L
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade Förpackningsstorlek
15243059 150μ L Sterila Filtrerade Paket med 4800
16456949 50 μl Sterila Filtrerade -
12358592 50 μl Sterila Ej filtrerad Paket med 4800
16466949 50 μl Icke-steril Ej filtrerad -
16476949 80 μl Sterila Filtrerade Paket med 4800
16486949 100 μl Sterila Ej filtrerad -
16496949 100 μl Icke-steril Ej filtrerad -
12716027 200 μl Sterila Ej filtrerad Paket med 4800
16406959 200 μl Icke-steril Ej filtrerad -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15243059 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 986021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8980.00 SEK
    8329.83 SEK / Paket med 4800
    Save 650.17 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-03-2027
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips forBioTek™ Pipetting Systems, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: BioTek Precision and Precision XS.
  • Finns i icke-steril, steril och med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 150μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Formatera Ställ
Tipsstil Låg retention
För användning med (utrustning) BioTek Pipetting System
Produktlinje BioTek