Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Caliper™ Zymark™ Arbetsstationer för vätskehantering
Beskrivning
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Caliper™ Zymark™ Vätskehanteringsarbetsstationer, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Bromsok/Zymark RapidPlate , Bromsok Presto , Allegro, Zephyr och SciClone .
Features:
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 150μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering |
| För användning med (utrustning) | Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations |
| Produktlinje | Bromsok Zymark |
| Lämplig för ändamålet | Steril& PCR-klar |