Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Caliper™ Zymark™ Arbetsstationer för vätskehantering
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
50 μl
80μ L
100 μl
150μ L
200 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Non-filtered
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Beskrivning
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Caliper™ Zymark™ Vätskehanteringsarbetsstationer, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Bromsok/Zymark RapidPlate , Bromsok Presto , Allegro, Zephyr och SciClone .
Features:
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering |
| För användning med (utrustning) | Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations |
| Produktlinje | Bromsok Zymark |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |