Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Caliper™ Zymark™ Arbetsstationer för vätskehantering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16406949
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
80μ L
100 μL
150μ L
200 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Non-filtered
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Filtrerade Sterilitet Lämplig för ändamålet unitSize
16406949 50 μl Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar -
16416949 50 μl Ej filtrerad Sterila Sterila -
16426949 50 μl Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet Paket med 4800
11750095 80μ L Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar Paket med 4800
11986977 100 μL Non-filtered Sterile Sterile Paket med 4800
11860421 100 μL Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet Paket med 4800
11760095 150μ L Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar Paket med 4800
16436949 200 μl Ej filtrerad Sterila Sterila -
11806081 200 μl Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet Paket med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16406949 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 920021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringsprestandan med dessa automationsspetsar, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa noggrannhet och konsekvens.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Caliper™ Zymark™ Vätskehanteringsarbetsstationer, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Bromsok/Zymark RapidPlate , Bromsok Presto , Allegro, Zephyr och SciClone .
  • Finns i icke-steril, steril och med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
För användning med (utrustning) Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations
Produktlinje Bromsok Zymark
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar