Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Caliper™ Zymark™ Arbetsstationer för vätskehantering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16436949 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
50 μl
80μ L
100 μL
150μ L
200 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Non-filtered
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Produktkod. 16436949
Brand: Thermo Scientific™ 923261
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringsprestandan med dessa automationsspetsar, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa noggrannhet och konsekvens.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Caliper™ Zymark™ Vätskehanteringsarbetsstationer, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Bromsok/Zymark RapidPlate , Bromsok Presto , Allegro, Zephyr och SciClone .
Features:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 200 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
För användning med (utrustning) Zymark/Caliper Liquid Handling Workstations
Produktlinje Bromsok Zymark
Lämplig för ändamålet Sterila