Läs mer
Axygen™ Automationstips för PerkinElmer™ , 384-Tja
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 3840
Beskrivning
- Tipsformat: 96 tips och 384 tips
- Spetsvolymintervall: 20μ L till 235μ L
- Spetsmaterial: Klar eller svart polypropen
- RNas-/DNas-/humant gDNA-fritt
- Ickepyrogena
- Tillgängliga alternativ:
- Med eller utan aerosolbeständiga filter
- Icke-steril eller steril
- Standard eller Axygen™ Maxymum Recovery™ yta - Kompatibla huvuden: MDT-96 P50, MDT-384-30μ L
- Rackformat: ANSI/SLAS
- Rackmaterial: Polypropen
Beställningsinfo
Ställ: 384 spetsar/ställ, 10 ställ/paket, 5 paket/väska
Uppfyllande
Axygen produkter tillverkas i en ren, kontrollerad toppmodern anläggning och certifierade RNase-, DNase- och endotoxin-säkra
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 30μ l |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Grön |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Rena påståenden | DNase, RNAse Free |
| För användning med (applikation) | Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller, nukleinsyra-, nukleas- och endotoxin-säker för fullständigt skydd mot kontaminering |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Visa mer |