Läs mer
Axygen™ Automationstips för PerkinElmer™ , 96-Tja
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Volym (metrisk):
20 μl
50 μl
200 μl
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
Monteras via automatisering under strikta processkontroller för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
- Robotspetsar använder inga mögelsläppande medel
- Nukleinsyra-, nukleas- och endotoxin-säker för fullständigt skydd mot kontaminering
- Tips är certifierade RNase-/DNase-fria och icke-pyrogena
- Kompatibel med PerkinElmer™ MDT-96 P235, MDT-96 P50 och MDT-384 30 μL huvud för:
- Janus™
- Evolution P 3
- Minitrak
- PlateTrak™
- Försteriliserade och icke-sterila spetsar
- Med eller utan aerosolbeständiga polyetenfilter
- Bred hålserie för arbete med trögflytande material, genomiskt DNA eller känsliga cellkulturer
- Finns i en mängd olika volymer: 20, 30, 50, 180 och 200 μL
Beställningsinfo
Ställ: 96 spetsar/ställ, 10 ställ/paket, 5 paket/väska
Uppfyllande
Axygen produkter tillverkas i en ren, kontrollerad toppmodern anläggning och certifierade RNase-, DNase- och endotoxin-säkra
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Rack färg | Grön |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Rena påståenden | DNase, RNAse Free |
| För användning med (applikation) | Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller, nukleinsyra-, nukleas- och endotoxin-säker för fullständigt skydd mot kontaminering |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Visa mer |