Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för PerkinElmer™/Packard™ Robotbaserade vätskehanteringssystem med 96- och 384-kanals MDT-doseringshuvuden
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Beskrivning
Öka pipetteringseffektiviteten med dessa automationsspetsar, och uppnå exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automationstips för Perkin Elmer™/Packard™ Robotic vätskehanteringssystem med Varispan™ Dispense Arms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Detta leder till exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna är validerade på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för och de sterila pipettspetsarna är certifierade fria från RNase, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen.
Funktioner
- Finns som steril och filtrerad
- Sterila spetsar är certifierade fria från RNas, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 och ISO 13485 |
| Rena påståenden | Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering |
| Förpackning | 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral |
| Visa mer |