Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för PerkinElmer™/Packard™ Robotbaserade vätskehanteringssystem med 96- och 384-kanals MDT-doseringshuvuden
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15222969 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
30 μl
40μ L
50 μl
180μ L
235 μl
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Får inte autoklaveras
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Sterilt och PCR-klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 4800
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Autoklaveringsbar Filtrerade Lämplig för ändamålet unitSize
15222969 10 μl Får inte autoklaveras Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 4800
15232969 20 μl Får inte autoklaveras Ej filtrerad Sterila Paket med 4800
15242969 20 μl Autoklaveringsbar Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 4800
15262969 40μ L Får inte autoklaveras Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 4800
15202979 50 μl Får inte autoklaveras Ej filtrerad Sterila Paket med 4800
11870522 50 μl Autoklaveringsbar Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 4800
15272989 180μ L Får inte autoklaveras Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 4800
15130893 235 μl Får inte autoklaveras Ej filtrerad Sterila Paket med 4800
11816922 235 μl Autoklaveringsbar Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 4800
11869173 20 μl Får inte autoklaveras Filtrerade Sterilt och PCR-klart Paket med 19200
13508310 30 μl Får inte autoklaveras Ej filtrerad Sterila Paket med 19200
11806922 30 μl Autoklaveringsbar Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 19200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15222969 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 925021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14695.00 SEK
    13640.95 SEK / Paket med 4800
    Save 1054.05 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringseffektiviteten med dessa automationsspetsar, och uppnå exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automationstips för Perkin Elmer™/Packard™ Robotic vätskehanteringssystem med Varispan™ Dispense Arms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Detta leder till exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna är validerade på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för och de sterila pipettspetsarna är certifierade fria från RNase, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen.
  • Available in non-sterile, sterile, with Thermo Scientific™ ART™ filter technology and in low retention
  • Increased precision for the toughest multi-dispensing assays
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
Förpackning 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Kvantitet 4800 tips
För användning med (utrustning) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer
Produktlinje PerkinElmer/Packard
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar