Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för PerkinElmer™/Packard™ Robotbaserade vätskehanteringssystem med 96- och 384-kanals MDT-doseringshuvuden
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525572 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
30 μL
40μ L
50 μl
180μ L
235 μL
Autoklaveringsbar:
Autoclavable
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Not Autoclavable
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtered
Filtrerade
Non-filtered
Lämplig för ändamålet:
Certified Quality
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Sterile
Sterile and PCR Ready
Förpackningsstorlek:
Paket med 19200
Paket med 4800
Produktkod. 15222969
Brand: Thermo Scientific™ 925021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringseffektiviteten med dessa automationsspetsar, och uppnå exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automationstips för Perkin Elmer™/Packard™ Robotic vätskehanteringssystem med Varispan™ Dispense Arms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Detta leder till exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna är validerade på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för och de sterila pipettspetsarna är certifierade fria från RNase, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen.
  • Available in non-sterile, sterile, with Thermo Scientific™ ART™ filter technology and in low retention
  • Increased precision for the toughest multi-dispensing assays
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
Förpackning 96 spetsar/ställ, 10 ställ/förpackning, 5 förpackningar/fodral
Kvantitet 4800 tips
För användning med (utrustning) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer
Produktlinje PerkinElmer/Packard
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar