Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Qiagen™ Arbetsstationer
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
250μ L
300 μl
1000 μl
1100μ L
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackning:
96 spetsar/fack, 10 brickor/fodral
96 spetsar/fack, 50 brickor/fodral
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Qiagen™ Universal pipetteringssystem, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Qiagen Rosys , Colibri och BioRobot 3000/8000/9600/9604.
- Finns i icke-steril, steril och med ART™ filterteknik
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Liquid Sensing Tips, 250 μL |
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Precision | 3-10% |
| Noggrannhet | 3-10% |
| Tipsstil | Automatisering |
| Förpackning | 96 spetsar/fack, 10 brickor/fodral |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Lämplig för ändamålet | Steril& PCR-klar |