Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10020491
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
50 μl
175μ L
200 μl
1000 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
För användning med (utrustning):
Cavro, MiniPrep
Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis LiHa Head
Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 10020491
Brand: Thermo Scientific™ 902021
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dra nytta av Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar. De ökar pipetteringsprestandan genom den överlägsna spetsen rakhet och låga % CV av dessa pipettspetsar.
Få noggrannhet och precision med Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda.
  • Finns som standard, filtrerad och/eller vätskeavkänning
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Helt ledande, vilket ger ökad pipettering
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
Förpackning Reload Insert, 96 spetsar/inlägg, 10 insatser/pack
Kvantitet 960 tips
För användning med (utrustning) Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Produktlinje Tecan
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar