Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar
Beskrivning
Dra nytta av Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar. De ökar pipetteringsprestandan genom den överlägsna spetsen rakhet och låga % CV av dessa pipettspetsar.
Få noggrannhet och precision med Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda.
- Finns som standard, filtrerad och/eller vätskeavkänning
- Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Helt ledande, vilket ger ökad pipettering
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 10 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 och ISO 13485 |
| Rena påståenden | Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Ledande |
| Förpackning | Reload Insert, 96 spetsar/inlägg, 10 insatser/pack |
| Visa mer |