Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar
Produktkod. 10141571
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
50 μl
175μ L
200 μl
1000 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Tipsstil:
Automation
Automatisering
Ledande
Ledande, Bred borrning
Kvantitet:
96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral
96 spikar/insats, 10 insatser/PK.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Tipsstil Kvantitet Förpackningsstorlek
10141571 175μ L Sterila Automatisering 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10181471 10 μl Sterila Automatisering 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10338890 20 μl Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10013660 20 μl Icke-steril Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10623482 20 μl Icke-steril Ledande 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral Paket med 4800
10461093 20 μl Sterila Automatisering 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10000481 20 μl Icke-steril Automation 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10697831 50 μl Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10020491 50 μl Sterila Automatisering 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10115430 50 μl Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10740981 50 μl Icke-steril Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10633482 50 μl Icke-steril Ledande 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral Paket med 4800
10663242 50 μl Sterila Automatisering 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10673242 50 μl Icke-steril Automation 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10125430 175μ L Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10562162 175μ L Sterila Ledande, Bred borrning 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
11510145 175μ L Icke-steril Ledande 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral Paket med 4800
10439970 200 μl Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10561972 200 μl Sterila Ledande, Bred borrning 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10648221 200 μl Icke-steril Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10772563 200 μl Icke-steril Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10102821 200 μl Icke-steril Ledande 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral Paket med 4800
10060511 200 μl Sterila Automatisering 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10759221 200 μl Icke-steril Automation 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10658221 1000 μl Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10702953 1000 μl Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
16446939 1000 μl Icke-steril Ledande 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral -
10345981 1000 μl Sterila Automatisering 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10658411 1000 μl Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10231482 1000 μl Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10348980 1000 μl Icke-steril Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10572162 1000 μl Icke-steril Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10565051 1000 μl Icke-steril Ledande 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral Paket med 4800
10306031 1000 μl Sterila Automatisering 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10729601 1000 μl Icke-steril Automation 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
10073620 10 μl Sterila Ledande 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Produktkod. 10141571 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 903021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 SEK
    1838.46 SEK / Paket med 960
    Save 146.54 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-02-2027
Lägg i varukorgen
Dra nytta av Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar. De ökar pipetteringsprestandan genom den överlägsna spetsen rakhet och låga % CV av dessa pipettspetsar.
Få noggrannhet och precision med Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda.
  • Finns som standard, filtrerad och/eller vätskeavkänning
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Helt ledande, vilket ger ökad pipettering
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 175μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Rack färg Rött
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Omladdningsdäck
Tipsstil Automatisering
Förpackning Blister Pack
Kvantitet 96 spikar/insats, 10 insatser/PK.
För användning med (utrustning) Tecan Systems med LiHa Head
Produktlinje Tecan
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar