Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10633482
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
50 μl
175μ L
200 μl
1000 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
För användning med (utrustning):
Cavro, MiniPrep
Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis LiHa Head
Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 10633482
Brand: Thermo Scientific™ 902253
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dra nytta av Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar. De ökar pipetteringsprestandan genom den överlägsna spetsen rakhet och låga % CV av dessa pipettspetsar.
Få noggrannhet och precision med Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda.
  • Finns icke-steril med eller utan Thermo Scientific™ ART™ filterteknik
  • Finns i filtrerad, låg retention eller förlängd längd för ökad volym för att nå in i djupa brunnsplattor
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Helt ledande ger ökad pipettering
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Svart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Ställ
Tipsstil Ledande
Kvantitet 4800 Tips
För användning med (utrustning) Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet