Learn More
- Home
- Products
- Pipettprodukter
- Pipetttips
- Robotpipetttips
- Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar
Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar
Catalog No. 10648221| Catalog No. | Volym (metrisk) | Sterilitet | Tipsstil | Kvantitet | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 10648221 | 200 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10181471 | 10 μl | Sterila | Automatisering | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10338890 | 20 μl | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10013660 | 20 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10623482 | 20 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral | Paket med 4800 |
| 10461093 | 20 μl | Sterila | Automatisering | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10000481 | 20 μl | Icke-steril | Automation | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10697831 | 50 μl | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10020491 | 50 μl | Sterila | Automatisering | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10115430 | 50 μl | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10740981 | 50 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10633482 | 50 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral | Paket med 4800 |
| 10663242 | 50 μl | Sterila | Automatisering | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10673242 | 50 μl | Icke-steril | Automation | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10125430 | 175μ L | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10562162 | 175μ L | Sterila | Ledande, Bred borrning | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10141571 | 175μ L | Sterila | Automatisering | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 11510145 | 175μ L | Icke-steril | Ledande | 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral | Paket med 4800 |
| 10439970 | 200 μl | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10561972 | 200 μl | Sterila | Ledande, Bred borrning | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10772563 | 200 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10102821 | 200 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral | Paket med 4800 |
| 10060511 | 200 μl | Sterila | Automatisering | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10759221 | 200 μl | Icke-steril | Automation | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10658221 | 1000 μl | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10702953 | 1000 μl | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 16446939 | 1000 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral | - |
| 10345981 | 1000 μl | Sterila | Automatisering | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10658411 | 1000 μl | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10231482 | 1000 μl | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10348980 | 1000 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10572162 | 1000 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10565051 | 1000 μl | Icke-steril | Ledande | 96 spetsar/bricka, 50 brickor/fodral | Paket med 4800 |
| 10306031 | 1000 μl | Sterila | Automatisering | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10729601 | 1000 μl | Icke-steril | Automation | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
| 10073620 | 10 μl | Sterila | Ledande | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. | Paket med 960 |
-
1915.00 SEK
1690.93 SEK / Paket med 960
Save 224.07 SEK
11% Av
Logga in för att se lagersaldo.
Beskrivning
Dra nytta av Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar. De ökar pipetteringsprestandan genom den överlägsna spetsen rakhet och låga % CV av dessa pipettspetsar.
Få noggrannhet och precision med Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda.
- Finns icke-steril med eller utan Thermo Scientific™ ART™ filterteknik
- Finns i filtrerad, låg retention eller förlängd längd för ökad volym för att nå in i djupa brunnsplattor
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Helt ledande ger ökad pipettering
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Svart |
| Rack färg | Rött |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 och ISO 13485 |
| Rena påståenden | Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin |
| Formatera | Omladdningsdäck |
| Tipsstil | Ledande |
| Förpackning | Blister Pack |
| Kvantitet | 96 spikar/insats, 10 insatser/PK. |
| För användning med (utrustning) | Tecan Systems med LiHa Head |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |
| Visa mer Visa mindre |