Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar
GREENER_CHOICE
Product Code. 10697831
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
10 μl
20 μl
50 μl
175μ L
200 μl
1000 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
För användning med (utrustning):
Cavro, MiniPrep
Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Cavro, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis
Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis LiHa Head
Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Sterila
Unit Size:
Paket med 4800
Paket med 960
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Filtrerade För användning med (utrustning) Lämplig för ändamålet unitSize
10697831 50 μl Filtrerade Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Steril& PCR-klar Paket med 960
10181471 10 μl Filtrerade Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Steril& PCR-klar Paket med 960
10338890 20 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10013660 20 μl Ej filtrerad Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10623482 20 μl Ej filtrerad Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 4800
10461093 20 μl Ej filtrerad Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10000481 20 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10020491 50 μl Filtrerade Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Steril& PCR-klar Paket med 960
10115430 50 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10740981 50 μl Ej filtrerad Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10633482 50 μl Ej filtrerad Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 4800
10663242 50 μl Ej filtrerad Cavro, Tecan Genesis, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10673242 50 μl Ej filtrerad Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10125430 175μ L Filtrerade Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Steril& PCR-klar Paket med 960
10562162 175μ L Filtrerade Cavro, MiniPrep Steril& PCR-klar Paket med 960
10141571 175μ L Filtrerade Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Steril& PCR-klar Paket med 960
11510145 175μ L Filtrerade Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis LiHa Head PCR-redo Paket med 4800
10439970 200 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10561972 200 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10648221 200 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10772563 200 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10102821 200 μl Ej filtrerad Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 4800
10060511 200 μl Ej filtrerad Tecan Aquarius, Tecan TeMo, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10759221 200 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10658221 1000 μl Filtrerade Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Steril& PCR-klar Paket med 960
10702953 1000 μl Filtrerade Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Steril& PCR-klar Paket med 960
16446939 1000 μl Filtrerade Tecan Freedom EVO LiHa Head, Tecan Genesis PCR-redo -
10345981 1000 μl Filtrerade Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Steril& PCR-klar Paket med 960
10658411 1000 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10231482 1000 μl Ej filtrerad Cavro, Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10348980 1000 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10572162 1000 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10565051 1000 μl Ej filtrerad Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 4800
10306031 1000 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Sterila Paket med 960
10729601 1000 μl Ej filtrerad Cavro, MiniPrep, PerkinElmer MultiProbe II HT, PerkinElmer MultiProbe II HT EX, PerkinElmer Janus Certifierad kvalitet Paket med 960
10073620 10 μl Filtrerade Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro Steril& PCR-klar Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Product Code. 10697831 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 902011
Only null left
Add to basket
Add to basket
Dra nytta av Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar. De ökar pipetteringsprestandan genom den överlägsna spetsen rakhet och låga % CV av dessa pipettspetsar.
Få noggrannhet och precision med Thermo Scientific™ Sterila automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda.
  • Finns som standard, filtrerad och/eller vätskeavkänning
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Helt ledande, vilket ger ökad pipettering
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 och ISO 13485
Rena påståenden Fri från RNas, DNas, DNA, ATP och endotoxin
Formatera Ställ
Tipsstil Ledande
Förpackning Reload Insert, 96 spetsar/inlägg, 10 insatser/pack
Kvantitet 960 tips
För användning med (utrustning) Tecan Genesis, Tecan Freedom EVO, MiniPrep, Cavro
Produktlinje Tecan
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar