Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar med Te-MO 96 Flerkanalsarm
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
50 μl
80μ L
100 μl
150μ L
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Beskrivning
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Tecan Te-MO , Vattumannen och Freedom EVO med Te-MO 96 huvud.
- Finns icke-steril med eller utan Thermo Scientific™ ART™ filterteknik
- Finns i filtrerad, låg retention eller förlängd längd för ökad volym för att nå in i djupa brunnsplattor
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Helt ledande ger ökad pipettering
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 100 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Låg retention, Förlängd längd |
| För användning med (utrustning) | Tecan Aquarius, Tecan TeMo |
| Produktlinje | Tecan |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |