Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar med Te-MO 96 Flerkanalsarm
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11815953 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
80μ L
100 μl
150μ L
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
11815953 150μ L Sterila Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 4800
11897313 50 μl Sterila Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 4800
10078172 50 μl Sterila Ej filtrerad Sterila Paket med 4800
10325104 50 μl Icke-steril Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 4800
11807323 80μ L Sterila Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 4800
10101804 100 μl Sterila Ej filtrerad Sterila Paket med 4800
10654844 100 μl Icke-steril Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 4800
10753675 200 μl Sterila Ej filtrerad Sterila Paket med 4800
10373653 200 μl Icke-steril Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11815953 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 908021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8905.00 SEK
    8261.74 SEK / Paket med 4800
    Save 643.26 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Tecan Te-MO , Vattumannen och Freedom EVO med Te-MO 96 huvud.
  • Finns som standard, filtrerad och/eller vätskeavkänning
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Helt ledande, vilket ger ökad pipettering
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 150μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
För användning med (utrustning) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius
Produktlinje Tecan
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar