Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Vätskehanteringsplattformar med Te-MO 96 Flerkanalsarm
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11897313 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
80μ L
100 μl
150μ L
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Filtrerade Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
11897313 50 μl Sterila Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 4800
10078172 50 μl Sterila Ej filtrerad Sterila Paket med 4800
10325104 50 μl Icke-steril Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 4800
11807323 80μ L Sterila Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 4800
10101804 100 μl Sterila Ej filtrerad Sterila Paket med 4800
10654844 100 μl Icke-steril Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 4800
11815953 150μ L Sterila Filtrerade Steril& PCR-klar Paket med 4800
10753675 200 μl Sterila Ej filtrerad Sterila Paket med 4800
10373653 200 μl Icke-steril Ej filtrerad Certifierad kvalitet Paket med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11897313 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 906021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8905.00 SEK
    8261.74 SEK / Paket med 4800
    Save 643.26 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Automationstips för Tecan™ Liquid Handling Platforms, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Deras överlägsna spets rakhet och en låg variationskoefficient ger exakt och exakt prestanda. Kompatibel med: Tecan Te-MO , Vattumannen och Freedom EVO med Te-MO 96 huvud.
  • Finns som standard, filtrerad och/eller vätskeavkänning
  • Certifierad fri från RNas, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Helt ledande, vilket ger ökad pipettering
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Klart
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
För användning med (utrustning) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius
Produktlinje Tecan
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar