Läs mer
Axygen™ Automationstips för Tecan™ , Zymark™ , Biotek™ och dynamiska enheter
BIOPHARMA
Produktkod. 10059499 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
180μ L
200 μl
205μ L
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Volym (metrisk) Filtrerade Förpackningsstorlek
10059499 Icke-steril 50 μl Ej filtrerad Paket med 4800
11346284 Icke-steril 50 μl Ej filtrerad Paket med 960
12736689 Sterila 180μ L Filtrerade Paket med 4800
11376284 Sterila 180μ L Filtrerade Paket med 960
11356284 Sterila 50 μl Ej filtrerad Paket med 960
12746689 Sterila 205μ L Filtrerade Paket med 4800
11386284 Sterila 50 μl Filtrerade Paket med 960
12756689 Sterila 50 μl Filtrerade Paket med 4800
11366284 Sterila 100 μl Filtrerade Paket med 960
11336284 Sterila 200 μl Ej filtrerad Paket med 960
12752836 Sterila 200 μl Ej filtrerad Paket med 4800
10535950 Icke-steril 200 μl Ej filtrerad Paket med 4800
11326284 Icke-steril 200 μl Ej filtrerad Paket med 960
10810501 Icke-steril 100 μl Ej filtrerad Paket med 4800
11306284 Icke-steril 100 μl Ej filtrerad Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10059499 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer EV50R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7080.00 SEK
    5778.79 SEK / Paket med 4800
    Save 1301.21 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 23-03-2027
Lägg i varukorgen
Säkerställ konsekvent prestanda och kvalitet. Axygen™ Automationstips för Tecan™ , Zymark™ , Biotek™ och Dynamic Devices är konstruerade av klar polypropen i 96-brunnars rack. Finns i icke-sterila/sterila, ofiltrerade/filtrerade, bredhåliga och bottenmärkta alternativ med volymer från 50 till 200 μL.
  • Omfattande linje av pipettspetsar för automatiserade vätskehanteringssystem
  • Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller
  • Monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
  • Tips är certifierade RNase-/DNase-fria och icke-pyrogena
  • Finns i en mängd olika volymer: 50, 100, 180 och 200 μL
  • Kompatibel med följande:
    • Tecan™ Frihet Evo™ , TeMo och Aquarius med MCA96-huvud
    • Zymark™ /Cliper RapidPlate™ , SciClone™ och Zephyr™ med HV96 huvud
    • Biotek™ Precision™ och Precision XS 8 eller 12 huvud
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol och 96-Channel-Low Vol-huvud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Rack färg Ljusgrön
Certifikat och efterlevnad ANSI
Rena påståenden DNase, RNAse Free
För användning med (applikation) Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering, Rund
Förpackning SBS Kuggstång
Kvantitet 50 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, Zephyr, BioTek Precision, BioTek Precision XS, Dynamic Devices Oasis LM