Läs mer
Axygen™ Automationstips för Tecan™ , Zymark™ , Biotek™ och dynamiska enheter
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Beskrivning
- Omfattande linje av pipettspetsar för automatiserade vätskehanteringssystem
- Tillverkad enligt strikta specifikationer under strikta processkontroller
- Monteras via automatisering för att säkerställa konsekvent prestanda och kvalitet
- Tips är certifierade RNase-/DNase-fria och icke-pyrogena
- Finns i en mängd olika volymer: 50, 100, 180 och 200 μL
- Kompatibel med följande:
- Tecan™ Frihet Evo™ , TeMo och Aquarius med MCA96-huvud
- Zymark™ /Cliper RapidPlate™ , SciClone™ och Zephyr™ med HV96 huvud
- Biotek™ Precision™ och Precision XS 8 eller 12 huvud
- Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol och 96-Channel-Low Vol-huvud
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Rack färg | ljusgrå |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI |
| Rena påståenden | DNase, RNAse Free |
| För användning med (applikation) | Icke-pyrogen, används för strikta specifikationer under strikta processkontroller |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Rund |
| Visa mer |