Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Eppendorf™ epMotion™ Automatiserat pipetteringssystem
Handla allt MBP Molecular BioProducts ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Automationstips för Eppendorf™ epMotion™ Automatiserade pipetteringssystem finns i icke-sterila, sterila och sterilfiltrerade spetsar. Varje pipettspets genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsistens, vilket ger exakt och exakt prestanda som uppnås genom överlägsen spets rakhet och en låg variationskoefficient. Pipettspetsarna är validerade på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för och de sterila pipettspetsarna är certifierade fria från RNase, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen.
Features:
- Available in nonsterile, sterile and sterile filtered
- Validated on actual workstation for which tip is created
- Low percentage coefficient of variation
- Sterile tips are certified free of RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden and pyrogen
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Klart |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering |
| För användning med (utrustning) | Eppendorf epMotion |
| Produktlinje | Eppendorf epMotion |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |