Läs mer
Thermo Scientific™ Automationstips för Eppendorf™ epMotion™ Automatiserat pipetteringssystem
Produktkod. 15267626 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
300 μl
1000 μl
Filtrerade:
Ej filtrerad
Filtrerade
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
Certifierad kvalitet
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 3840
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Filtrerade Sterilitet Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
15267626 300 μl Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet Paket med 3840
13326048 50 μl Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar Paket med 3840
15227626 50 μl Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet Paket med 3840
15237626 300 μl Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar Paket med 3840
15257626 300 μl Ej filtrerad Sterila Sterila Paket med 3840
13306068 1000 μl Filtrerade Sterila Steril& PCR-klar Paket med 3840
13346068 1000 μl Ej filtrerad Sterila Sterila Paket med 3840
13356068 1000 μl Ej filtrerad Icke-steril Certifierad kvalitet Paket med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15267626 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 966262
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6190.00 SEK
    4255.71 SEK / Paket med 3840
    Save 1934.29 SEK
    31% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-03-2027
Öka pipetteringsprestandan med dessa automatiseringstips. Varje pipettspets genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens och noggrannhet som uppnås genom överlägsen spets rakhet och en låg variationskoefficient.
Thermo Scientific™ Automationstips för Eppendorf™ epMotion™ Automatiserade pipetteringssystem finns i icke-sterila, sterila och sterilfiltrerade spetsar. Varje pipettspets genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsistens, vilket ger exakt och exakt prestanda som uppnås genom överlägsen spets rakhet och en låg variationskoefficient. Pipettspetsarna är validerade på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för och de sterila pipettspetsarna är certifierade fria från RNase, DNas, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen.
Funktioner:
  • Finns i icke-steril, steril och steril filtrerad
  • Valideras på den faktiska arbetsstationen för vilken tips skapas
  • Låg procentuell variationskoefficient
  • Sterila spetsar är certifierade fria från RNase, DNase, DNA, endotoxin, bioburden och pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 300 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering
För användning med (utrustning) Eppendorf epMotion
Produktlinje Eppendorf epMotion
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet