Läs mer
Novus Biologicals™ Autophagy Antibody Pack
Produktkod. 18735903 Handla allt Bio Techne Produkter
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18735903 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NB91094159
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Innehåller
  • 1.NB100-2220: LC3B/MAP1LC3B Antibody
  • 2.NB110-53818: ATG5 Antibody
  • 3.NB110-56893: ATG9A Antibody
  • 4.NB110-60928: ATG16L1 Antibody
  • 5.NB110-87318: Beclin 1/ATG6 Antibody
For Research applications
Autophagy specifically detects Autophagy in Alligator, Bovine, Canine, Human, Mouse, Pig, Primate, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, Simple Western, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, KnockDown, Simple Western, Western Blot
Målarter Alligator, Bovine, Canine, Human, Mouse, Pig, Primate, Rat