Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Autophagy Inhibitor, 3-MA
Produktkod. 15406599
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15406599 25 mg 25mg
15416599 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406599 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J64813.MB
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5, C6H7N5 | 149,16 g/mol
En syntetisk intermediär och en cellgenomsläpplig autofagisk sekvestreringsblockerare som skyddar cerebellära granulceller från apoptos efter serum-/kaliumbrist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • En syntetisk intermediär och en cellgenomsläpplig autofagisk sekvestreringsblockerare som skyddar cerebellära granulceller från apoptos efter serum-/kaliumbrist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5142-23-4
Molekylformel C6H7N5​​
Synonym 3-metylladenin; 6-amino-3-metylpurin
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En syntetisk intermediär och en cellgenomsläpplig autofagisk sekvestreringsblockerare som skyddar cerebellära granulceller från apoptos efter serum-/kaliumbrist
Formel vikt 149,15 g/mol
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Autophagy Inhibitor, 3-MA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Methyl-3H-adenine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.