Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Autophagy Inhibitor, 3-MA
Produktkod. p-7082427
Kvantitet:
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
Produktkod. 15406599
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64813.MB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5, C6H7N5 | 149.16 g/mol
En syntetisk intermediär och en cellgenomsläpplig autofagisk sekvestreringsblockerare som skyddar cerebellära granulceller från apoptos efter serum-/kaliumbrist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • En syntetisk intermediär och en cellgenomsläpplig autofagisk sekvestreringsblockerare som skyddar cerebellära granulceller från apoptos efter serum-/kaliumbrist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5142-23-4
Molekylformel C6H7N5
Synonym 3-metylladenin; 6-amino-3-metylpurin
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En syntetisk intermediär och en cellgenomsläpplig autofagisk sekvestreringsblockerare som skyddar cerebellära granulceller från apoptos efter serum-/kaliumbrist
Formel vikt 149,15 g/mol
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
MDL-nummer MFCD00010531
Beilstein 146087
InChI-nyckel FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
IUPAC-namn 3-methyl-3H-purin-6-amine
Molekylvikt (g/mol) 149.16
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Autophagy Inhibitor, 3-MA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3-Methyl-3H-adenine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.