Läs mer
Tocris Bioscience™ Autophinib
Beskrivning
Autophinib is a potent VPS34 inhibitor (IC50 = 19 nM). Inhibits starvation- and Rapamycin -induced autophagy (IC50 values = 40 and 90 nM, respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-N-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)-2-(4-nitrophenoxy)-pyrimidinamine |
| CAS | 1644443-47-9 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C14H11ClN6O3 |
| Renhet | 98% |